Kluczowe dokumenty
SAB1402336
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RARRES3 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HRASLS4, MGC8906, RIG1, TIG3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARRES3(5920)
Opis ogólny
Retinoidy wywierają efekty biologiczne, takie jak silne działanie hamujące wzrost i różnicowanie komórek, i są stosowane w leczeniu hiperproliferacyjnych chorób dermatologicznych. W efektach tych pośredniczą specyficzne białka receptorów jądrowych, które są członkami nadrodziny regulatorów transkrypcji receptorów steroidowych i hormonów tarczycy. RARRES1, RARRES2 i RARRES3 to geny, których ekspresja jest zwiększana przez syntetyczny retinoid tazaroten. Uważa się, że RARRES3 działa jako supresor nowotworu lub regulator wzrostu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RARRES3 (AAH09678, 1 a.a. ~ 164 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MASPHQEPKPGDLIEIFRLGYEHWALYIGDGYVIHLAPPSEYPGAGSSSVFSVLSNSAEVKRERLEDVVGCCYRVNNSLDHEYQPRPVEVIISSAKEMVGQKMKYSIVSRNCEHFVTQLRYGKSRCKQVEKAKVEVGVATALGILVAGCSFAIRRYQKKATA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)