Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405426
Sigma-Aldrich
Anti-ADARB1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADAR2, ADAR2a, ADAR2a-L1, ADAR2a-L2, ADAR2a-L3, ADAR2b, ADAR2c, ADAR2d, ADAR2g
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADARB1(104)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym odpowiedzialny za edycję pre-mRNA podjednostki B receptora glutaminianu poprzez specyficzną dla miejsca deaminację adenozyny. Badania na szczurach wykazały, że enzym ten działał na własne cząsteczki pre-mRNA, przekształcając dinukleotyd AA w dinukleotyd AI, co skutkowało nowym miejscem splicingu. Alternatywny splicing tego genu skutkuje kilkoma wariantami transkryptu, z których niektóre charakteryzują się obecnością lub brakiem wstawki kasety ALU oraz krótkim lub długim regionem C-końcowym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADARB1 (NP_056648.1, 1 a.a. ~ 741 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDIEDEENMSSSSTDVKENRNLDNVSPKDGSTPGPGEGSQLSNGGGGGPGRKRPLEEGSNGHSKYRLKKRRKTPGPVLPKNALMQLNEIKPGLQYTLLSQTGPVHAPLFVMSVEVNGQVFEGSGPTKKKAKLHAAEKALRSFVQFPNASEAHLAMGRTLSVNTDFTSDQADFPDTLFNGFETPDKAEPPFYVGSNGDDSFSSSGDLSLSASPVPASLAQPPLPVLPPFPPPSGKNPVMILNELRPGLKYDFLSESGESHAKSFVMSVVVDGQFFEGSGRNKKLAKARAAQSALAAIFNLHLDQTPSRQPIPSEGLQLHLPQVLADAVSRLVLGKFGDLTDNFSSPHARRKVLAGVVMTTGTDVKDAKVISVSTGTKCINGEYMSDRGLALNDCHAEIISRRSLLRFLYTQLELYLNNKDDQKRSIFQKSERGGFRLKENVQFHLYISTSPCGDARIFSPHEPILEGSRSYTQAGVQWCNHGSLQPRPPGLLSDPSTSTFQGAGTTEPADRHPNRKARGQLRTKIESGEGTIPVRSNASIQTWDGVLQGERLLTMSCSDKIARWNVVGIQGSLLSIFVEPIYFSSIILGSLYHGDHLSRAMYQRISNIEDLPPLYTLNKPLLSGISNAEARQPGKAPNFSVNWTVGDSAIEVINATTGKDELGRASRLCKHALYCRWMRVHGKVPSHLLRSKITKPNVYHESKLAAKEYQAAKARLFTAFIKAGLGAWVEKPTEQDQFSLTP
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lihua Qi et al.
Nucleic acids research, 45(18), 10436-10451 (2017-10-07)
Adenosine-to-inosine (A-to-I) RNA editing, catalyzed by Adenosine DeAminases acting on double-stranded RNA(dsRNA) (ADAR), occurs predominantly in the 3' untranslated regions (3'UTRs) of spliced mRNA. Here we uncover an unanticipated link between ADARs (ADAR1 and ADAR2) and the expression of target
HuiQi Hong et al.
Nucleic acids research, 46(15), 7953-7969 (2018-05-26)
Adenosine-to-inosine (A-to-I) RNA editing entails the enzymatic deamination of adenosines to inosines by adenosine deaminases acting on RNA (ADARs). Dysregulated A-to-I editing has been implicated in various diseases, including cancers. However, the precise factors governing the A-to-I editing and their
Jian Han et al.
Science advances, 6(25), eaba5136-eaba5136 (2020-07-01)
RNA editing introduces nucleotide changes in RNA sequences. Recent studies have reported that aberrant A-to-I RNA editing profiles are implicated in cancers. Albeit changes in expression and activity of ADAR genes are thought to have been responsible for the dysregulated
Leilei Chen et al.
Nature medicine, 19(2), 209-216 (2013-01-08)
A better understanding of human hepatocellular carcinoma (HCC) pathogenesis at the molecular level will facilitate the discovery of tumor-initiating events. Transcriptome sequencing revealed that adenosine-to-inosine (A→I) RNA editing of AZIN1 (encoding antizyme inhibitor 1) is increased in HCC specimens. A→I