Kluczowe dokumenty
SAB2109057
Sigma-Aldrich
Anti-LBR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DHCR14B, LMN2R, MGC9041, PHA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, pig, horse, human, yeast, canine, zebrafish, guinea pig, bovine, rabbit
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LBR(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ERG4/ERG24. Jest zlokalizowane w wewnętrznej błonie otoczki jądrowej i kotwiczy laminę i heterochromatynę do błony. Może pośredniczyć w interakcji między chromatyną a laminą B. Mutacje tego genu są związane z autosomalną recesywną dysplazją szkieletową HEM/Greenberga. Alternatywny splicing występuje w tym locus i zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LBR
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GANSQKNAFRKNPSDPKLAHLKTIHTSTGKNLLVSGWWGFVRHPNYLGDL
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)