Merck
SAB4200142
Sigma-Aldrich
Anti-ADAR2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADAR2-8, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-ADARB1, Anti-Adenosine Deaminase, RNA-specific B1, Anti-DRABA2, Anti-DRADA2, Anti-RED1, Anti-RNA Editase 1, Anti-RNA-editing enzyme 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ADAR2-8, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~81 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using HL-60 total cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADARB1(104)
Opis ogólny
Deaminaza adenozyny działająca na RNA typu 2 (ADAR2), znana również jako deaminaza adenozyny, specyficzna dla RNA B1 (ADARB1), jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 21q22.3. ADARB1 charakteryzuje się dwiema domenami wiążącymi dwuniciowy RNA i domeną deaminazy zaangażowaną w działanie edycyjne.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ADAR2 wyprodukowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Aktywność deaminazy adenozyny działającej na RNA typu 2 (ADAR2) jest bezpośrednio zaangażowana zarówno w cykl komórkowy poprzez spowolnienie tempa wzrostu komórek w fazie S-G2, jak i w migrację komórek. Zmniejszenie aktywności edycyjnej ADAR2 jest związane ze złośliwością guza (gwiaździak I-IV stopnia) u dzieci.
Enzym deaminaza adenozyny działający na RNA typu 2 (ADAR2) odgrywa istotną rolę w edycji pre-mRNA podjednostki B receptora glutaminianu. Połączony efekt wariantów ADAR2 i HTR2C (receptor 5-hydroksytryptaminy 2C) przyczynia się do podatności na próby samobójcze (SA) u pacjentów psychiatrycznych. ADAR2 jest genem kandydującym dla chorób neurologicznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa i padaczka. Zmniejszenie aktywności enzymu ADAR2 powoduje śmierć neuronów ruchowych u myszy za pośrednictwem receptora α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego(AMPA). Enzym ADAR2 ulega stałej ekspresji w nowotworach i mięsakach, a także ulega zwiększonej regulacji w chłoniakach i nasieniakach w porównaniu z normalnymi tkankami.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dynamic association of RNA-editing enzymes with the nucleolus
Desterro JMP, et al.
Journal of Cell Science, 116(9), 1805-1818 (2003)
Sequence analysis of ADARB1 gene in patients with familial bipolar disorder.
Amore M
Journal of Affective Disorders, 81, 79-85 (2004)
Joint effect of ADARB1 gene, HTR2C gene and stressful life events on suicide attempt risk in patients with major psychiatric disorders.
Karanovic J
The World Journal of Biological Psychiatry : The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 16, 261-271 (2015)
Genomics screen in transformed stem cells reveals RNASEH2A, PPAP2C, and ADARB1 as putative anticancer drug targets.
Flanagan JM
Molecular Cancer Therapeutics, 8, 249-260 (2009)
Induced Loss of ADAR2 Engenders Slow Death of Motor Neurons from Q/R Site-Unedited GluR2
J Neurosci
The Journal of Neuroscience, 30, 11917-11925 (2010)