Merck
SAB4200143
Sigma-Aldrich
Anti-ADAR2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADAR2-15, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-ADARB1, Anti-Adenosine Deaminase, RNA-specific B1, Anti-DRABA2, Anti-DRADA2, Anti-RED1, Anti-RNA Editase 1, Anti-RNA-editing enzyme 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ADAR2-15, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~130 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:250-1:500 using HEK-293T cells overexpressing ADAR2 (a working dilution)
izotyp
IgG
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAR2(104)
Opis ogólny
Deaminaza adenozyny działająca na RNA typu 2 (ADAR2), znana również jako deaminaza adenozyny, specyficzna dla RNA B1 (ADARB1), jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 21q22.3. ADARB1 charakteryzuje się dwiema domenami wiążącymi dwuniciowy RNA i domeną deaminazy zaangażowaną w działanie edycyjne.
Monoklonalny anty-ADAR2 (mysi izotyp IgG2a) pochodzi z hybrydomy ADAR2-15 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym fragmentowi ludzkiego ADAR2, skoniugowanym z KLH. Deaminaza adenozyny działająca na RNA typu 2 ulega ekspresji głównie w jądrze.
Specyficzność
Monoklonalny anty-ADAR2 rozpoznaje ludzki ADAR2
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ADAR2 produkowane u myszy może być stosowane w wielu technikach immunochemicznych, w tym w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Enzym deaminaza adenozyny działający na RNA typu 2 (ADAR2) odgrywa istotną rolę w edycji pre-mRNA podjednostki B receptora glutaminianu. Połączony efekt wariantów ADAR2 i HTR2C (receptor 5-hydroksytryptaminy 2C) przyczynia się do podatności na próby samobójcze (SA) u pacjentów psychiatrycznych. ADAR2 jest genem kandydującym dla chorób neurologicznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa i padaczka. Zmniejszenie aktywności enzymu ADAR2 powoduje śmierć neuronów ruchowych u myszy za pośrednictwem receptora α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego(AMPA). Enzym ADAR2 ulega stałej ekspresji w nowotworach i mięsakach, a w porównaniu z normalnymi tkankami ulega zwiększonej regulacji w chłoniakach i nasieniakach.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu i końskie immunoglobuliny.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w temperaturze -20 °C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SUMO-1 modification alters ADAR1 editing activity
Desterro JMP
Molecular Biology of the Cell, 16(11), 5115-5126 (2005)
Sequence analysis of ADARB1 gene in patients with familial bipolar disorder.
Amore M
Journal of Affective Disorders, 81, 79-85 (2004)
Joint effect of ADARB1 gene, HTR2C gene and stressful life events on suicide attempt risk in patients with major psychiatric disorders.
Karanovic J
The World Journal of Biological Psychiatry : The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 16, 261-271 (2015)
Genomics screen in transformed stem cells reveals RNASEH2A, PPAP2C, and ADARB1 as putative anticancer drug targets.
Flanagan JM
Molecular Cancer Therapeutics, 8, 249-260 (2009)
Induced Loss of ADAR2 Engenders Slow Death of Motor Neurons from Q/R Site-Unedited GluR2
J Neurosci
The Journal of Neuroscience, 30, 11917-11925 (2010)