Merck
HPA003890
Sigma-Aldrich
Anti-ADAR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-136 kDa double-stranded RNA-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-DRADA antibody produced in rabbit, Anti-Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase antibody produced in rabbit, Anti-IFI-4 protein antibody produced in rabbit, Anti-Interferon-inducible protein 4 antibody produced in rabbit, Anti-K88DSRBP antibody produced in rabbit, Anti-P136 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
SDNQPEGMISESLDNLESMMPNKVRKIGELVRYLNTNPVGGLLEYARSHGFAAEFKLVDQSGPPHEPKFVYQAKVGGRWFPAVCAHSKKQGKQEAADAALRVLIGENEKAERMGFTEVTPVTGASLRRTMLLLSRSPEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAR(103)
Opis ogólny
Gen deaminazy adenozyny, specyficzny dla RNA (ADAR)/ ADAR1, obejmujący ~30Kbp na genomowym DNA, jest mapowany na ludzkim chromosomie 1q21.3. Kodowane białko występuje w dwóch izoformach, a mianowicie ADAR1L i ADAR1S o masie cząsteczkowej odpowiednio 150 kDa i 110 kDa. Białko ADAR zawiera konserwatywną katalityczną domenę deaminazy (DM) na C-końcu i dwie lub trzy domeny wiążące dsRNA (dsRBD) na N-końcu. Białko ulega ekspresji w wielu różnych tkankach, w tym w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).
Immunogen
Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i gromadzenie tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało anty-ADAR wyprodukowane u królików zostało użyte do western blottingu i barwienia immunohistochemicznego.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Deaminaza adenozyny, specyficzna dla RNA (ADAR)/ ADAR1 katalizuje hydrolityczną deaminację adenozyny (A) do inozyny (I) w dwuniciowych (ds) RNA. Odgrywa istotną rolę w edycji RNA. Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem dyschromatozy symetrycznej dziedzicznej (DSH) i choroby autoimmunologicznej zespołu Aicardiego-Goutièresa (AGS). Ponadto jest to również gen kandydujący dla zaburzeń napadowych. Podwyższoną ekspresję ADAR1 zaobserwowano u pacjentów z rakiem piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86657
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daphna Nachmani et al.
PLoS pathogens, 10(2), e1003963-e1003963 (2014-03-04)
The human cytomegalovirus (HCMV) is extremely prevalent in the human population. Infection by HCMV is life threatening in immune compromised individuals and in immune competent individuals it can cause severe birth defects, developmental retardation and is even associated with tumor
Shirley Oren Ben-Shoshan et al.
RNA biology, 14(5), 587-602 (2016-07-01)
Adenosine deaminase acting on RNA (ADAR) 1 binds and edits double-stranded (ds) RNA secondary structures found mainly within untranslated regions of many transcripts. In the current research, our aim was to study the role of ADAR1 in liver homeostasis. As
A duplication in 1q21. 3 in a family with early onset and childhood absence epilepsy.
Muhle H, et al.
Epilepsia, 51(12), 2453-2456 (2010)
How asbestos drives the tissue towards tumors: YAP activation, macrophage and mesothelial precursor recruitment, RNA editing, and somatic mutations.
Rehrauer H, et al.
Oncogene, 37(20), 2645-2645 (2018)
ADAR enzyme and miRNA story: a nucleotide that can make the difference.
Sara T, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 14(11), 22796-22816 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003890-100UL4061837134937
HPA003890-25UL4061842720941