Kluczowe dokumenty
SAB1403654
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDH17 antibody produced in mouse
clone 3H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDH16, FLJ26931, HPT-1, HPT1, MGC138218, MGC142024
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH17(1015)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny kadheryn, genów kodujących zależne od wapnia, związane z błoną glikoproteiny. Kodowane białko jest podobne do kadheryny, składające się z regionu zewnątrzkomórkowego, zawierającego 7 domen kadheryny i regionu transbłonowego, ale pozbawionego konserwowanej domeny cytoplazmatycznej. Białko to jest składnikiem przewodu pokarmowego i przewodów trzustkowych, działając jako zależny od protonów jelitowy transporter peptydów w pierwszym etapie doustnego wchłaniania wielu ważnych medycznie leków na bazie peptydów. Białko to może również odgrywać rolę w morfologicznej organizacji wątroby i jelit. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDH17 (NP_004054, 24 a.a. ~ 131 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EGKFSGPLKPMTFSIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFELTGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALDANGIIVEGPVPITIEVKDINDNRPTFLQSKY
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez gen CDH17 (kadheryna-17), określane również jako LI-kadheryna, funkcjonuje w adhezji komórkowej bez zależności od składników cytoplazmatycznych, takich jak kateniny lub cytoszkielet aktyny. Niższa ekspresja tego białka z powodu polimorfizmów pojedynczych nukleotydów została powiązana z progresją guza i przerzutami do węzłów chłonnych ludzkiego raka jelita grubego. Stwierdzono, że reguluje funkcję sygnalizacyjną integryny α2β1 w adhezji komórek i proliferacji w komórkach raka wątroby z przerzutami.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single nucleotide polymorphisms in the CDH17 gene of colorectal carcinoma.
Chen RY
World Journal of Gastroenterology, 18, 7251-7261 (2012)
Jin Wang et al.
Cancer biology & therapy, 14(3), 262-270 (2013-01-10)
Cadherin-17 (CDH17), as a structurally unique member of the cadherin superfamily, has been identified to predict a poor prognosis for gastric cancer (GC). Our previous study demonstrated the positive correlation between CDH17 and lymph node micrometastasis in GC. We sought
G Kremmidiotis et al.
Genomics, 49(3), 467-471 (1998-06-06)
This report presents the chromosomal localization of cadherin genes. Cadherins are cellular adhesion molecules. Since disturbance of intracellular adhesion is important for invasion and metastasis of tumor cells, cadherins are considered prime candidates for tumor suppressor genes. A variety of
R A Bartolomé et al.
Oncogene, 33(13), 1658-1669 (2013-04-23)
Liver metastasis is the major cause of death associated to colorectal cancer. Cadherin-17 (CDH17) is a non-classical, seven domain, cadherin lacking the conserved cytoplasmic domain of classical cadherins. CDH17 was overexpressed in highly metastatic human KM12SM and present in many
Kristina Magnusson et al.
The American journal of surgical pathology, 35(7), 937-948 (2011-06-17)
The special AT-rich sequence-binding protein 2 (SATB2), a nuclear matrix-associated transcription factor and epigenetic regulator, was identified as a tissue type-specific protein when screening protein expression patterns in human normal and cancer tissues using an antibody-based proteomics approach. In this