Key Documents
SAB4200609
Monoclonal Anti-diMethyl-Histone H3 (diMe-Lys9) (H3K9me2) antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 5E5-G5, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-H3F3A H3.3A H3F3 PP781 H3F3B H3.3B, Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A HIST2H3C H3F2 H3FM HIST2H3D
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E5-G5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~17 kDa
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Lys9)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie