Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4200382
Sigma-Aldrich
Anti-FAM48A /P38IP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C13, Anti-C13ORF19, Anti-FP757, Anti-Family with sequence similarity 48, member A, Anti-SPT20, Anti-bA421P11.4, Anti-p38 interacting protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using monkey COS7 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse A20 and rat PC12 cells
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko oddziałujące z p38 (p38IP), zwane również rodziną o podobieństwie sekwencji 48, członek A (FAM48A) p38IP obejmuje sekwencję lokalizacji jądrowej, dwie domeny bogate w serynę i domenę PEST. Jest zlokalizowany w jądrze i cytoplazmie. Częściowo kolokalizuje z białkiem związanym z autofagią 9 (Atg9). p38IP jest mapowany na ludzki chromosom 13q13.3.
Specyficzność
Anty-FAM48A /P38IP rozpoznaje ludzką i małpią FAM48A /P38IP.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiego FAM48A, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u myszy, szczurów, bydła, psów i małp.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FAM48A /P38IP produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Białko oddziałujące z p38 (p38IP) wiąże się bezpośrednio z kinazą białkową aktywowaną mitogenem p38 i jest wymagane do jej aktywacji in vivo. Stwierdzono, że zarówno p38, jak i p38IP są niezbędne do regulacji w dół E-kadheryny podczas gastrulacji. Niedawno zidentyfikowano p38IP jako białko oddziałujące z białkiem związanym z autofagią 9 (mAtg9), białkiem transbłonowym wymaganym do autofagii. Interakcja p38IP z mAtg9 jest regulowana przez p38. p38IP jest wymagane do indukowanego głodem transportu mAtg9 i tworzenia autofagosomów.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w podwielokrotnościach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Childhood Apraxia of Speech (CAS) in two patients with 16p11. 2 microdeletion syndrome
Raca G, et al.
European Journal of Human Genetics, 21(4), 455-459 (2013)