SAB3700455
Anti-Hamster IgG (H+L) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
hamster
stężenie
~2 mg/mL
metody
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ChIP : User Optimized
Western Blot : 1:2,000 - 1:10,000
Immunohistochemistry: 1:1,000 - 1:5,000
ImmunoPrecipitation: User Optimized
Właściwości fizyczne
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)