Kluczowe dokumenty
SAB1300905
Sigma-Aldrich
Anti-GHRH (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GHRH, Anti-GRF, Anti-Growth hormone-releasing factor, Anti-Growth hormone-releasing hormone, Anti-Somatoliberin [Precursor]
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GHRH(2691)
Opis ogólny
GHRH belongs to the glucagon family and is a preproprotein that is produced in the hypothalamus. The preproprotein is cleaved to form a 44 aa factor, also called somatocrinin, that acts to stimulate growth hormone release from the pituitary. Variant receptors for somatocrinin have been found in several types of tumors, and antagonists of these receptors can inhibit the growth of the tumors. Defects in this protein are a cause of dwarfism, while hypersecretion of the protein is a cause of gigantism.
Immunogen
GHRH (NP_066567, 58-90)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human GHRH.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)