Kluczowe dokumenty
SAB1401151
Sigma-Aldrich
Anti-GHRH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GHRF, GRF, MGC119781
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GHRH(2691)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the glucagon family and is a preproprotein that is produced in the hypothalamus. The preproprotein is cleaved to form a 44 aa factor, also called somatocrinin, that acts to stimulate growth hormone release from the pituitary. Variant receptors for somatocrinin have been found in several types of tumors, and antagonists of these receptors can inhibit the growth of the tumors. Defects in this gene are a cause of dwarfism, while hypersecretion of the encoded protein is a cause of gigantism. (provided by RefSeq)
Immunogen
GHRH (NP_066567.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPLWVFFFVILTLSNSSHCSPPPPLTLRMRRYADAIFTNSYRKVLGQLSARKLLQDIMSRQQGESNQERGARARLGRQVDSMWAEQKQMELESILVALLQKHSRNSQG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)