Kluczowe dokumenty
SAB1409011
Sigma-Aldrich
Anti-PAXIP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAGF28, CAGF29, FLJ41049, PACIP1, PAXIP1L, PTIP, TNRC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 86.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAXIP1(22976)
Opis ogólny
This gene is a member of the paired box (PAX) gene family and encodes a nuclear protein with six BRCT (breast cancer carboxy-terminal) domains. This protein plays a critical role in maintaining genome stability, condensation of chromatin and progression through mitosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
PAXIP1 (AAH33781.1, 1 a.a. ~ 757 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGQNLQSSERSEMIATWSPAVRTLRNITNNADIQQMNRPSNVAHILQTLSAPTKNLEQQVNHSQQGHTNANAVLFSQVKVTPETHMLQQQQQAQQQQQQHPVLHLQPQQIMQLQQQQQQQISQQPYPQQPPHPFSQQQQQQQQAHPHQFSQQQLQFPQQQLHPPQQLHRPQQQLQPFQQQHALQQQFHQLQQHQLQQQQLAQLQQQHSLLQQQQQQQIQQQQLQRMHQQQQQQQMQSQTAPHLSQTSQALQHQVPPQQPPQQQQQQQPPPSPQQHQLFGHDPAVEIPEEGFLLGCVFAIADYPEQMSDKQLLATWKRIIQAHGGTVDPTFTSRCTHLLCESQVSSAYAQAIRERKRCVTAHWLNTVLKKKKMVPPHRALHFPVAFPPGGKPCSQHIISVTGFVDSDRDDLKLMAYLAGAKYTGYLCRSNTVLICKEPTGLKYEKAKEWRIPCVNAQWLGDILLGNFEALRQIQYSRYTAFSLQDPFAPTQHLVLNLLDAWRVPLKVSAELLMSIRLPPKLKQNEVANVQPSSKRARIEDVPPPTKKLTPELTPFVLFTGFEPVQVQQYIKKLYILGGEVAESAQKCTHLIASKVTRTVKFLTAISVVKHIVTPEWLEECFRCQKFIDEQNYILRDAEAEVLFSFSLEESLKRAHVSPLFKAKYFYITPGICPSLSTMKAIVECAGGKVLSKQPSFRKLMEHKQNSSLSEIILISCENDLHLCREYFARGIDVHNAEFVLTGVLTQTLDYESYKFN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)