STC21THN
Lynx® ST
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
Synonim(y):
1/2 inch Lynx® ST Connector
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Lynx® polyetherimide connections (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Lynx®
Parametry
<135 °C temperature (closed)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 4-40 °C (during actuation)
2.4 bar max. differential pressure (35 psid) at 4-40 °C
23 L/min flow rate at 0.6 bar
38 L/min flow rate at 1.8 bar
4-40 °C temperature (open)
8 L/min flow rate at 0.1 bar
metody
protein purification: suitable
Wysokość
95.25 mm
Długość
91.4 mm
Szerokość
50.8 mm
envelope L × W × H
95.25 mm (3.75 in.) × 50.8 mm (2 in.) × 91.44 mm (3.6 in.)
dopasowywanie
1.5 in. fractional Tri-Clover inlet
1/2 in. outlet hose barb
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma compatible up to 50 kGy; Steam @ 135 °C for 30 min (closed) 2 times