Materiały
Lynx® polyetherimide connector (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21CFR)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Lynx®
Parametry
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 4-40 °C (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.52 bar
2.4 bar max. differential pressure (35 psid) at 4-40 °C
20 L/min flow rate at 0.2 bar
200 L/min flow rate at 1.4 bar
4-40 °C temperature
metody
protein purification: suitable
dł. × szerokość
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
dopasowywanie
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma compatible up to 50 kGy; Steam @ 135 °C for 30 min (closed) 2 times