Kluczowe dokumenty
CDRF1TN05
Lynx® CDR
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Synonim(y):
Lynx® CDR Female 1 1/2 Inch Tri- Clamp Reconnectable Connector
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316 stainless steel spring(s) (passivated)
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
EMPROVE® Single Use
producent / nazwa handlowa
Lynx®
Parametry
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
75 L/min flow rate at 9.6 psig (0.68 bar)
Wysokość
13.7 cm (5.4 in.)
Długość
13.5 cm (5.3 in.)
Szerokość
8.4 cm (3.3 in.)
dopasowywanie
1.5 in. Tri-Clover inlet