Kluczowe dokumenty
CDRM3HG05
Millipore
Lynx® CDR Male 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - Irradiated
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Materiały
polysulfone housing
seal (Silicone USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Poziom jakości
sterylność
sterile
Parametry
2-40 °C temp. range ((36-104 °F) liquid temperature)
20 L/min flow rate at 25.9 psig (1.95 bar)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
Wysokość
13.7 cm (5.4 in.)
Długość
25.7 cm (10.1 in.)
Szerokość
8.4 cm , 3.3 in.
dopasowywanie
3/8 in. inlet hose barb
Informacje prawne
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany