Kluczowe dokumenty
SAB1402740
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSTA antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
STF1, STFA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSTA(1475)
Opis ogólny
Nadrodzina cystatyny obejmuje białka, które zawierają wiele sekwencji podobnych do cystatyny. Niektóre z nich są aktywnymi inhibitorami proteaz cysteinowych, podczas gdy inne utraciły lub być może nigdy nie nabyły tej aktywności hamującej. Istnieją trzy rodziny inhibitorów w nadrodzinie, w tym cystatyny typu 1 (stefiny), cystatyny typu 2 i kininogeny. Gen ten koduje stefinę, która działa jako inhibitor proteazy cysteinowej, tworząc ścisłe kompleksy z papainą i katepsynami B, H i L. Białko to jest jednym z białek prekursorowych zrogowaciałej otoczki komórkowej w keratynocytach i odgrywa rolę w rozwoju i utrzymaniu naskórka. Stefiny zostały zaproponowane jako narzędzia prognostyczne i diagnostyczne dla raka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CSTA (AAH10379, 1 a.a. ~ 98 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MIPGGLSEAKPATPEIQEIVDKVKPQLEEKTNETYGKLEAVQYKTQVVAGTNYYIKVRAGDNKYMHLKVFKSLPGQNEDLVLTGYQVDKNKDDELTGF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)