Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0001104M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RCC1 antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CHC1, Anti-RCC1I, Anti-regulator of chromosome condensation 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RCC1(1104)
Opis ogólny
Regulator kondensacji chromosomów 1 (RCC1) jest jądrowym czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych dla małego enzymu GTPazy Ran. Gen znajduje się na ludzkim chromosomie 1p35.3. Jest to białko o masie 45 kDa.
Immunogen
RCC1 (AAH07300, 312 a.a. ~ 421 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EGKAYSLGRAEYGRLGLGEGAEEKSIPTLISRLPAVSSVACGASVGYAVTKDGRVFAWGMGTNYQLGTGQDEDAWSPVEMMGKQLENRVLSVSSGQHTVLVKDKEQS
Działania biochem./fizjol.
Regulator kondensacji chromosomów 1 (RCC1) oddziałuje z chromatyną i przyczynia się do tworzenia gradientów RanGTP, co jest wymagane do transportu nukleo-cytoplazmatycznego, tworzenia wrzeciona mitotycznego i ponownego składania otoczki jądrowej po mitozie. Jest ważnym regulatorem cyklu komórkowego. Białko funkcjonuje jako supresor nowotworu w raku żołądka.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nuclear import of the Ran exchange factor, RCC1, is mediated by at least two distinct mechanisms
Nemergut ME, et al.
The Journal of Cell Biology, 149(4), 835-850 (2000)
Integrated analysis profiles of long non-coding RNAs reveal potential biomarkers of drug resistance in lung cancer
Xue WL, et al.
Oncotarget, 8(38), 62868-62868 (2017)
Methylation-silencing RCC1 expression is associated with tumorigenesis and depth of invasion in gastric cancer
Lin YL, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(11), 14257-14257 (2015)
Epstein-Barr virus nuclear antigen 1 interacts with regulator of chromosome condensation 1 dynamically throughout the cell cycle
Deschamps T, et al.
The Journal of General Virology, 98(2), 251-265 (2017)