Kluczowe dokumenty
SAB5500164
Sigma-Aldrich
Anti-PLAP antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP15, tissue culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP15, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPP(250)
Opis ogólny
Fosfataza alkaliczna łożyska (PLAP) lub ALPP jest fosfomonoesterazą. Ulega ekspresji w łożysku i endometrium. Gen PLAP jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2q37.1.
Immunogen
Rekombinowane białko kodujące ludzką łożyskową fosfatazę alkaliczną.
Działania biochem./fizjol.
Fosfataza alkaliczna łożyska (PLAP) lub ALPP jest hydrolazą, która bierze udział w hydrolizie fosfomonoestrów. Wykazano, że jest biomarkerem raka jajnika. Białko ulega ekspresji w rakach, takich jak gruczolakorak jajnika, dysgerminoma, surowiczy cystadenocarcinoma i rak niezróżnicowany.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego dostarczonego jako supernatant hodowli tkankowej w buforze TBS/1% BSA o pH 7,5 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human placental alkaline phosphatase-mediated hydrolysis correlates tightly with the electrostatic contribution from tail group.
Yang Y
Chemical Biology & Drug Design (2011)
Genome wide expression profile in human HTR-8/Svneo trophoblastic cells in response to overexpression of placental alkaline phosphatase gene.
Bellazi L
Placenta (2011)
Cloverleaf skull anomaly and de novo
trisomy 4p
Journal of medical Genetics (1999)
Refined structures of placental alkaline phosphatase show a consistent pattern of interactions at the peripheral site.
Stec B
Acta Crystallographica Section F, Structural Biology and Crystallization Communications (2010)
A human monoclonal antibody specific to placental alkaline phosphatase, a marker of ovarian cancer.
Ravenni N
MAbs (2014)