Kluczowe dokumenty
SAB5600147
Sigma-Aldrich
Anti-PSA (Prostate Specific Antigen) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM323, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-APS, Anti-KLK2A1, Anti-PSA, Anti-hK3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM323, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: 1:1000-1:5000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Specyficzność
This antibody reacts to native human PSA (Prostate Specific Antigen), including both free (unbound) form and in a complex with ACT (alpha 1-antichymotrypsin). It may react to reduced PSA at a higher concentration.
Immunogen
Native PSA protein purified from human seminal fluid.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)