Kluczowe dokumenty
SAB5700887
Sigma-Aldrich
Anty-RCC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.51 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RCC1(1104)
Opis ogólny
Czynnik uwalniający nukleotyd guaninowy, który promuje wymianę GDP związanego z Ran przez GTP, a tym samym odgrywa ważną rolę w funkcjach RAN w imporcie jądrowym i mitozie (PubMed:1944575, PubMed:17435751, PubMed:20668449, PubMed:22215983, PubMed:11336674). Przyczynia się do generowania wysokich poziomów związanego z chromosomem, związanego z GTP RAN, co jest ważne dla montażu wrzeciona mitotycznego i normalnego postępu w mitozie (PubMed:12194828, PubMed:17435751, PubMed:22215983). Poprzez swoją rolę w utrzymywaniu wysokiego poziomu RAN związanego z GTP w jądrze, przyczynia się do uwalniania białek ładunku z importyn po imporcie jądrowym (PubMed:22215983). Bierze udział w regulacji początku kondensacji chromosomów w fazie S (PubMed:3678831). Wiąże się zarówno z nukleosomami, jak i dwuniciowym DNA (PubMed:17435751, PubMed:18762580).
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego RCC1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)