Kluczowe dokumenty
SAB2102164
Sigma-Aldrich
Anti-SLC11A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DCT1, Anti-DMT1, Anti-FLJ37416, Anti-NRAMP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC11A2(4891)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC11A2
Działania biochem./fizjol.
SLC11A2 jest transporterem metali dwuwartościowych (DMT1), który przenosi żelazo, mangan, kobalt, nikiel, kadm, ołów, miedź i cynk. Gen SLC11A2 koduje transporter metali dwuwartościowych (DMT1), który przenosi żelazo, mangan, kobalt, nikiel, kadm, ołów, miedź i cynk. DMT1 uczestniczy w komórkowej absorpcji żelaza na powierzchni światła dwunastnicy, a także w innych obszarach ciała (Hubert i Hentze, 2002 [PubMed 12209011]; Ludwiczek i in., 2007 [PubMed 17293870]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VLGPEQKMSDDSVSGDHGESASLGNINPAYSNPSLSQSPGDSEEYFATYF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cíntia Tomaz Sant' Ana et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(14), 6287-6295 (2019-07-02)
Cowpea (Vigna unguiculata L. Walph) is predominantly consumed in the North and Northeast regions of Brazil, and its biofortification with iron seeks to reduce the high prevalence of iron deficiency anemia in these regions. It is commonly eaten cooked; however
Kamila Balusikova et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(10), 2995-3004 (2022-04-22)
Duodenal biopsies are considered a suitable source of enterocytes for studies of dietary iron absorption. However, the expression level of molecules involved in iron absorption may vary along the length of duodenum. We aimed to determine whether the expression of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2102164-50UG
SAB2102164-100UL4061836168360