Key Documents
AV43536
Sigma-Aldrich
Anti-STEAP3 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Dudlin-2, Anti-STEAP family member 3, Anti-STMP3, Anti-TSAP6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STEAP3(55240)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human STEAP3
Działania biochem./fizjol.
AS an endosomal ferrireductase, STEAP3 is required for efficient transferrin-dependent iron uptake in erythroid cells. It participates in erythroid iron homeostasis by reducing Fe(3+) to Fe(2+) and can also reduce of Cu(2+) to Cu(1+), suggesting that it participates in copper homeostasis. STEAP3 uses NAD(+) as acceptor (By similarity). It may play a role downstream of p53/TP53 to interface apoptosis and cell cycle progression. STEAP3 is indirectly involved in exosome secretion by facilitating the secretion of proteins such as TCT
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LVGSGFKVVVGSRNPKRTARLFPSAAQVTFQEEAVSSPEVIFVAVFREHY
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3