SAB1401666
Anti-SLC40A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FPN1, HFE4, IREG1, MST079, MSTP079, MTP1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC40A1(30061)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MTRAGDHNRQRGCCGSLADYLTSAKFLLYLGHSLSTWGDRMWHFAVSVFLVELYGNSLLLTAVYGLVVAGSVLVLGAIIGDWVDKNARLKVAQTSLVVQNVSVILCGIILMMVFLHKHELLTMYHGWVLTSCYILIITIANIANLASTATAITIQRDWIVVVAGEDRSKLANMNATIRRIDQLTNILAPMAVGQIMTFGSPVIGCGFISGWNLVSMCVEYVLLWKVYQKTPALAVKAGLKEEETELKQLNLHKDTEPKPLEGTHLMGVKDSNIHELEHEQEPTCASQMAEPFRTFRDGWVSYYNQPVFLAGMGLAFLYMTVLGFDCITTGYAYTQGLSGSILSILMGASAITGIMGTVAFTWLRRKCGLVRTGLISGLAQLSCLILCVISVFMPGSPLDLSVSPFEDIRSRFIQGESITPTKIPEITTEIYMSNGSNSANIVPETSPESVPIISVSLLFAGVIAARIGLWSFDLTVTQLLQENVIESERGIINGVQNSMNYLLDLLHFIMVILAPNPEAFGLLVLISVSFVAMGHIMYFRFAQNTLGNKLFACGPDAKEVRKENQANTSVV
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)