Key Documents
SAB4200575
Anti-SLC40A1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Ferroportin-1(FPN1), HFE4, IREG1, MST079, MSTP079, MTP1, SLC11A3, solute carrier family 40 (iron-regulated transporter) member 1,
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 using rat kidney extracts (S1 fraction)
immunohistochemistry: 1:50-1:100 using formalin-fixed paraffin-embedded human duodenum
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC40A1(30061)
rat ... Slc40a1(170840)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2