Kluczowe dokumenty
SAB5700221
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NCOA4produkowane u królików
Synonim(y):
ARA70, ELE1, NCOA4, PTC3, RFG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32
69
71
73
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
3.23 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCOA4(8031)
Opis ogólny
Gen ten koduje koaktywator receptora androgenowego. Kodowane białko oddziałuje z receptorem androgenowym w sposób zależny od ligandu, zwiększając jego aktywność transkrypcyjną. Translokacje chromosomalne między tym genem a genem kinazy tyrozynowej ret, również zlokalizowanym na chromosomie 10, są związane z rakiem brodawkowatym tarczycy. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu. Pseudogeny są obecne na chromosomach 4, 5, 10 i 14.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 495-614 ludzkiego NCOA4 (NP_005428.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)