Kluczowe dokumenty
SAB2102216
Sigma-Aldrich
Anti-SLC43A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LAT3, Anti-PB39, Anti-POV1, Anti-R00504, Anti-Solute carrier family 43, member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC43A1(8501)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC43A1
Działania biochem./fizjol.
SLC43A1 belongs to the system L family of plasma membrane carrier proteins that transports large neutral amino acids.SLC43A1 belongs to the system L family of plasma membrane carrier proteins that transports large neutral amino acids (Babu et al., 2003 [PubMed 12930836]).[supplied by OMIM].
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: AVNKMLEYLVTGGQEHETNEQQQKVAETVGFYSSVFGAMQLLCLLTCPLI
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3