Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019758
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD66e antigen, Anti-CEA, Anti-Carcinoembryonic antigen, Anti-Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, Anti-Meconium antigen 100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
QELFISNITEKNSGLYTCQANNSASGHSRTTVKTITVSAELPKPSISSNNSKPVEDKDAVAFTCEPEAQN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEACAM5(1048)
Opis ogólny
CEACAM5 (cząsteczka adhezji komórkowej związana z antygenem rakowo-płodowym 5) jest glikoproteiną powierzchniową należącą do nadrodziny immunoglobulin związanych z błoną (IgSF). Ulega ekspresji w ludzkich drogach oddechowych. Strukturalnie posiada podwójny wzajemnie antyrównoległy model wiązania z sekwencją lidera, N-końcową domeną podobną do V Ig, trzema wewnętrznymi domenami podobnymi do Ig, oznaczonymi jako A1B1, A2B2 i A3B3.
Immunogen
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CEACAM5 (cząsteczka adhezji komórkowej związana z antygenem rakowo-płodowym) jest zaangażowana w międzykomórkową adhezję i szlaki sygnałowe, w których pośredniczy CEA. Ułatwia antyrównoległe wiązanie CEA-CEA podczas adhezji międzykomórkowej między komórkami i równoległe interakcje między cząsteczkami CEA w tej samej komórce. Obie interakcje ostatecznie wpływają na grupowanie się cząsteczek na powierzchni komórki. Działa również jako marker nowotworowy w kilku typach nowotworów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74624
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Taheri et al.
The Journal of biological chemistry, 275(35), 26935-26943 (2000-06-24)
The homophilic binding of extracellular domains of membrane-bound immunoglobulin superfamily (IgSF) molecules is often required for intercellular adhesion and signaling. Carcinoembryonic antigen (CEA), a member of the IgSF, is a widely used tumor marker that functions in vitro as a
Birgitt Gutbier et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 309(3), L250-L261 (2015-06-07)
In patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Moraxella catarrhalis infection of the lower airways is associated with chronic colonization and inflammation during stable disease and acute exacerbations. Chronic smoke exposure induces chronic inflammation and impairs mucociliary clearance, thus contributing