Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA001031
Sigma-Aldrich
Anti-CSTA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cystatin-A antibody produced in rabbit, Anti-Cystatin-AS antibody produced in rabbit, Anti-Stefin-A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
IPGGLSEAKPATPEIQEIVDKVKPQLEEKTNETYGKLEAVQYKTQVVAGTNYYIKVRAGDNKYMHLKVFKSLPGQNEDLV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSTA(1475)
Immunogen
Cystatin-A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Cystatyna-A jest białkiem kodowanym przez gen CSTA u ludzi. Jest to inhibitor proteazy występujący w zrogowaciałej otoczce komórkowej. Gen ma właściwości antyapoptotyczne związane ze zmianami nowotworowymi w nabłonku płaskonabłonkowym. Jest związany z patogenezą NSCLC. Jest proponowany jako marker diagnostyczny i prognostyczny raka płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76123
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aleksandar L Krunic et al.
Pediatric dermatology, 30(5), e87-e88 (2013-03-29)
Acral peeling skin syndrome (APSS) is a clinically and genetically heterogeneous disorder. We used whole-exome sequencing to identify the molecular basis of APSS in a consanguineous Jordanian-American pedigree. We identified a homozygous nonsense mutation (p.Lys22X) in the CSTA gene, encoding
Daiki Shiba et al.
Medicine, 97(15), e0357-e0357 (2018-04-12)
We previously conducted transcriptome analysis of a paired specimen of normal and esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) tissues and found that mRNA expression of cystatin A (CSTA), a member of the cystatin superfamily, was perturbed in tumors compared with that
Marcus W Butler et al.
Cancer research, 71(7), 2572-2581 (2011-02-18)
The cathepsin inhibitor Cystatin A (CSTA) has antiapoptotic properties linked with neoplastic changes in squamous cell epithelium, where it has been proposed as a diagnostic and prognostic marker of lung cancer. Notably, cystatin A is upregulated in dysplastic epithelium, prompting
A Asplund et al.
The British journal of dermatology, 158(3), 527-538 (2008-02-05)
Basal cell carcinomas (BCCs) are prevalent tumours with uniform histology that develop without any known precursor lesion. Alterations in the sonic hedgehog-patched1 signalling pathway are accepted as necessary events for tumorigenesis, and mutations in the patched1 gene are frequently present
Sara Ek et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(6), 1072-1081 (2006-03-10)
Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive lymphoid malignancy for which better treatment strategies are needed. To identify potential diagnostic and therapeutic targets, a signature consisting of MCL-associated genes was selected based on a comprehensive gene expression analysis of malignant