Kluczowe dokumenty
SAB1403340
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSKS antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TSKS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
2E9, monoclonal
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSKS(60385)
Opis ogólny
This gene may play a role in testicular physiology, spermatogenesis or spermiogenesis. Expression of the encoded protein is highest in the testis and down-regulated in testicular cancer. The gene is localized to the region 19q13.3 among the related RAS viral oncogene homolog (RRAS) and interferon regulatory factor 3 (IRF3) genes, which are both involved in tumorigenesis pathways and progression. (provided by RefSeq)
Immunogen
TSKS (NP_068379, 471 a.a. ~ 560 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ALTSLVDEVKQRGLTPACPSCQRLHKKILELERQALAKHVRAEALSSTLRLAQDEALRAKNLLLTDKMKPEEKMATLDHLHLKMCSLHDH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)