Kluczowe dokumenty
RA4814-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 MTP/Flex buckets
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold MTP, DWP plates
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
with 4 MTP/Flex buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638807 (NA)
Eppendorf® 5810725003 (EU)
Parametry
3,220 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5810/5810R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)