PZ0215
PF-04701475
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propanesulfonamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24FN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.45
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
Działania biochem./fizjol.
PF-04701475 jest silnym i selektywnym pozytywnym allosterycznym potencjatorem AMPAR.
PF-04701475 jest silnym i selektywnym pozytywnym allosterycznym potencjatorem receptora kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego (AMPAR).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)