Kluczowe dokumenty
PZ0211
Sigma-Aldrich
PF-4778574
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[(3R,4S)-3-[4-(5-Cyano-2-thienyl)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-yl]-2-propanesulfonamide, N-{(3R,4S)-3-[4-(5-Cyano-2-thienyl)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}propane-2-sulfonamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.52
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N[C@@H]1[C@H](COCC1)c2ccc(cc2)c3[s]c(cc3)C#N)C(C)C
InChI
1S/C19H22N2O3S2/c1-13(2)26(22,23)21-18-9-10-24-12-17(18)14-3-5-15(6-4-14)19-8-7-16(11-20)25-19/h3-8,13,17-18,21H,9-10,12H2,1-2H3/t17-,18+/m1/s1
Klucz InChI
FFAGHPLLBXWCSF-MSOLQXFVSA-N
Zastosowanie
PF-4778574 może być stosowany jako wzmacniacz receptora kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego (AMPAR) w szczurzych neuronach korowych.
Działania biochem./fizjol.
PF-4778574 jest silnym pozytywnym modulatorem allosterycznym receptora AMPA (PAM), który, jak wykazano, poprawia funkcje poznawcze w modelach zwierzęcych.
PF-4778574 jest silnym pozytywnym modulatorem allosterycznym receptora AMPA.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory glutaminianu (rodzina kanałów jonowych) w podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher L Shaffer et al.
Neuropharmacology, 153, 73-81 (2019-04-25)
Ketamine is a rapid-onset antidepressant whose efficacy long outlasts its pharmacokinetics. Multiple studies suggest ketamine's antidepressant effects require increased α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR)-dependent currents, which have recently been exclusively attributed to its N-methyl-d-aspartate receptor-inactive metabolite (2R,6R)-hydroxynorketamine ((2R,6R)-HNK). To investigate this
Renad Jabarin et al.
Translational psychiatry, 11(1), 234-234 (2021-04-24)
In this study we tested the hypothesis that pharmacological modulation of glutamatergic neurotransmission could rescue behavioral deficits exhibited by mice carrying a specific mutation in the Iqsec2 gene. The IQSEC2 protein plays a key role in glutamatergic synapses and mutations
Produkty
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.