Merck
721174
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
Synonim(y):
2-Tributylstannanylpyrimidine, Tributyl (2-pyrimidyl)stannane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30N2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512
gęstość
1.164 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncccn1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
WTFFOOAJSDVASL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Tributylstannyl)pyrimidine is an organotin compound used in Stille coupling reaction. This can be used as one of the precursors in the synthesis of 2-aminopyridine oxazolidinones as potent and selective tankyrase (TNKS) inhibitors and the synthesis of canagliflozin, a novel inhibitor for sodium-dependent glucose cotransporter.
It can also be used in the preparation of various (2-pyrimidyl)silanes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Stille Reaction
Farina V, et al.
Org. React. (1997)
C-Glucosides with heteroaryl thiophene as novel sodium-dependent glucose cotransporter 2 inhibitors.
Koga Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21(17), 5561-5572 (2013)
Structure-based design of 2-aminopyridine oxazolidinones as potent and selective tankyrase inhibitors.
Huang H, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 4(12), 1218-1223 (2013)
Catalytic Intermolecular Pauson? Khand-Type Reaction: Strong Directing Effect of Pyridylsilyl and Pyrimidylsilyl Groups and Isolation of Ru Complexes Relevant to Catalytic Reaction.
Itami K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(35), 11058-11066 (2004)
Jesus Ivan Solares-Pascasio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(4) (2021-03-07)
Salvia amarissima Ortega was evaluated to determinate its antihyperglycemic and lipid profile properties. Petroleum ether extract of fresh aerial parts of S. amarissima (PEfAPSa) and a secondary fraction (F6Sa) were evaluated to determine their antihyperglycemic activity in streptozo-cin-induced diabetic (STID)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
721174-5G4061833367193
721174-1G4061826734995