Merck
678333
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)pyridine
85%
Synonim(y):
(2-Pyridinyl)tributylstannane, 2-(Tributyltin)pyridine, 2-Pyridyltri-n-butyltin, Bu3SnPy, Tributyl-2-pyridyltin
About This Item
Wzór liniowy:
C5H4NSn((CH2)3CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
85%
gęstość
1.137 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-4H;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block in an efficient, palladium-catalyzed synthesis of 2-pyridylazaazulene, a bidentate ligand showing pH and cationic-metal dependent emission spectra.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 48, 4471-4471 (2007)