Merck
924881
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D2-(22,26,27-13C3) solution
10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C25H44O2
Masa cząsteczkowa:
415.63
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
stężenie
10 μg/mL in ethanol
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)