Kluczowe dokumenty
PCG3011
Sigma-Aldrich
TruPAGE Transfer Buffer
20 ×
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NB.22
stężenie
20 ×
kompatybilność
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE Precast Gels
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Bufor transferowy 8066 został specjalnie opracowany do transferu białek na membrany PVDF lub nitrocelulozowe z żeli 8066 Precast.
Cechy i korzyści
Bufor transferowy 8066 został specjalnie opracowany do transferu białek na membrany PVDF lub nitrocelulozowe z żeli 8066 Precast.
Kasety żelowe TruPAGE mają bezproblemową konstrukcję:
  • Bardzo wysokie studzienki zapobiegające przelewaniu się między pasami.
  • Brak grzebienia do usunięcia, co zapobiega rozdarciu lub wygięciu studzienek. Zamiast tego kasety blokują palce studzienek na miejscu.
  • Brak taśmy do usunięcia
Inne uwagi
Rozcieńczony jako roztwór 20X do użytku z aparatami XCell i BioRad Blotting.
Informacje prawne
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Registered report: Oncometabolite 2-hydroxyglutarate is a competitive inhibitor of a-ketoglutarate-dependent dioxygenases.
Evans B and Erin G
eLife, 4, e07420-e07420 (2015)
Guoxia Zhu et al.
Neural plasticity, 2020, 8823785-8823785 (2020-10-22)
Sound conditioning (SC) is defined as "toughening" to lower levels of sound over time, which reduces a subsequent noise-induced threshold shift. Although the protective effect of SC in mammals is generally understood, the exact mechanisms involved have not yet been
Registered report: Transcriptional amplification in tumor cells with elevated c-Myc.
Blum D, et al.
eLife, 4, e04024-e04024 (2015)
Eleanor Wendy Trotter et al.
Open biology, 10(10), 200200-200200 (2020-10-15)
Each approach used to synchronize cell cycle progression of human cell lines presents a unique set of challenges. Induction synchrony with agents that transiently block progression through key cell cycle stages are popular, but change stoichiometries of cell cycle regulators