Kluczowe dokumenty
PCG3007
Sigma-Aldrich
TruPAGE Running Antioxidant
800 ×
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NB.22
stężenie
800 ×
kompatybilność
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE Precast Gels
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE SDS Running Buffers (PCG3001 and PCG3003)
temp. przechowywania
2-8°C
Cechy i korzyści
8066 Running Antioxidant jest stosowany z buforami 8066 w celu utrzymania stałej wysokiej rozdzielczości i ostrości pasm białkowych. Odczynnik przeciwutleniający zmniejsza środowisko żelu, aby zapobiec potencjalnemu ponownemu utlenianiu próbek zredukowanych białek podczas elektroforezy. Aby uzyskać optymalne wyniki, przed elektroforezą zredukowanych próbek białek należy uzupełnić bufor roboczy komory wewnętrznej o 8066 Running Antioxidant.
Informacje prawne
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)