Kluczowe dokumenty
PCG2009
TruPAGE™ Precast Gels
10%, 10 x 8cm, 12-well
Synonim(y):
Precast Gels for SDS-PAGE, Precast Polyacrylamide Gels
About This Item
Polecane produkty
opis
for use with Bio-Rad Mini-PROTEAN™ Tetra Cell, Mini-PROTEAN Dodeca™, Mini-PROTEAN II and 3 cells
okres trwałości
24 mo. at 2‑8 °C (from the date of manufacture)
opakowanie
box of 10 ea
stężenie
10% polyacrylamide
kaseta szer. × dł.
10 cm × 8 cm
grubość żelu
1 mm
rozmiar dołka × pojemność
12 wells × 35 μL
kompatybilność
for use with Bio-Rad Mini-PROTEAN® Tetra Cell, Mini-PROTEAN Dodeca™, Mini-PROTEAN II and 3 cells (reverse device gasket to flat side)
for use with Hoefer Mighty Small II and Tall Mighty Small (SE 260 and SE280)
temp. przechowywania
2-8°C
Cechy i korzyści
Żele są dostępne w dwóch rozmiarach kaset żelowych (10 x 10 cm i 10 x 8 cm) w celu zwiększenia kompatybilności sprzętu. Żele TruPAGE mają bardzo wysokie dołki, aby zapobiec przepełnieniu między pasami i są dostępne w dwóch formatach dołków (12-dołkowym i 17-dołkowym). Żele TruPAGE są dostępne w kilku różnych stężeniach (10%, 12%, 4-8%, 4-12% i 4-20%), aby zapewnić pożądaną rozdzielczość białek o dowolnej wielkości. Należy zapoznać się z tabelą migracji, aby wybrać odpowiednią kombinację prefabrykowanego żelu i buforu roboczego do potrzeb eksperymentalnych. Aby zapewnić optymalne wyniki i powtarzalność, podczas pracy z żelami TruPAGE należy używać wyłącznie buforów opracowanych przez TruPAGE. Prosimy o zapoznanie się z Biuletynem Technicznym TruPAGE w celu uzyskania receptur buforów i ogólnych wytycznych dotyczących pracy.
- Długi okres trwałości - 2 lata od daty produkcji przy prawidłowym przechowywaniu.
- Wysoka wydajność - wydłużone żele rozdzielcze o pełnej długości zapewniają lepszą rozdzielczość.
- Trwałość - mocniejsze niż standardowe żele poliakrylamidowe, zapobiegające rozerwaniu podczas przetwarzania po elektroforezie.
- Bardzo wysokie studzienki - Eliminują rozlewanie się próbek i umożliwiają ładowanie większych objętości próbek dzięki ząbkom studzienek, które wystają ponad tylną płytę kasety z żelem.
- Doskonała kompatybilność - żele TruPAGE są kompatybilne z popularnym sprzętem do żelowania, w tym z Sigma-Aldrich's Dual Run Tank (Z741768) i innymi producentami, takimi jak Life Technologies, 2758, 8064, 8063, CBS Scientific, a także innymi, umożliwiając dalsze korzystanie z już posiadanego sprzętu.
- Szybkość - czas pracy już od 30 minut.
- Świetna wartość - żele i bufory oferują oszczędną alternatywę bez poświęcania wydajności i integralności eksperymentu.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)