Kluczowe dokumenty
PCG2010
Sigma-Aldrich
TruPAGE Precast Gels
12%, 10 x 8cm, 12-well
Synonim(y):
Precast Gels for SDS-PAGE, Precast Polyacrylamide Gels
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opis
for use with Bio-Rad Mini-PROTEAN™ Tetra Cell, Mini-PROTEAN Dodeca™, Mini-PROTEAN II and 3 cells
okres trwałości
24 mo. at 2‑8 °C (from the date of manufacture)
opakowanie
box of 10 ea
stężenie
12% polyacrylamide
kaseta szer. × dł.
10 cm × 8 cm
grubość żelu
1 mm
rozmiar dołka × pojemność
12 wells × 35 μL
kompatybilność
for use with Bio-Rad Mini-PROTEAN® Tetra Cell, Mini-PROTEAN Dodeca, Mini-PROTEAN II and 3 cells (reverse device gasket to flat side)
for use with Hoefer Mighty Small II and Tall Mighty Small (SE 260 and SE280)
temp. przechowywania
2-8°C
Cechy i korzyści
Prefabrykowane żele TruPAGE SDS-PAGE zapewniają lepszą rozdzielczość białek, odporność na rozerwanie i wydłużony okres trwałości. Żele TruPAGE zawierają trietanoloaminę (TEA) i trycynę, charakteryzując się neutralnym pH środowiska roboczego, które pomaga zapobiegać modyfikacji białek w trakcie eksperymentu.
Żele są dostępne w dwóch rozmiarach kaset żelowych (10 x 10 cm i 10 x 8 cm) w celu zwiększenia kompatybilności sprzętu. Żele TruPAGE mają bardzo wysokie dołki, aby zapobiec przepełnieniu między pasami i są dostępne w dwóch formatach dołków (12-dołkowy i 17-dołkowy). Żele TruPAGE są dostępne w kilku różnych stężeniach (10%, 12%, 4-8%, 4-12% i 4-20%), aby zapewnić pożądaną rozdzielczość białek o dowolnej wielkości. Należy zapoznać się z tabelą migracji, aby wybrać odpowiednią kombinację prefabrykowanego żelu i buforu roboczego do potrzeb eksperymentalnych. Aby zapewnić optymalne wyniki i powtarzalność, podczas pracy z żelami TruPAGE należy używać wyłącznie buforów opracowanych przez TruPAGE. Prosimy o zapoznanie się z Biuletynem Technicznym TruPAGE w celu uzyskania receptur buforów i ogólnych wytycznych dotyczących pracy.
  • Długi okres trwałości - 2 lata od daty produkcji przy prawidłowym przechowywaniu.
  • Wysoka wydajność - wydłużone żele rozdzielcze o pełnej długości zapewniają lepszą rozdzielczość.
  • Trwałość - mocniejsze niż standardowe żele poliakrylamidowe, zapobiegają rozerwaniu podczas przetwarzania po elektroforezie.
  • Bardzo wysokie studzienki - Eliminują rozlewanie się próbek i umożliwiają ładowanie większych objętości próbek dzięki ząbkom studzienek, które wystają ponad tylną płytę kasety z żelem.
  • Doskonała kompatybilność - żele TruPAGE są kompatybilne z popularnym sprzętem do żelowania, w tym z Sigma-Aldrich's Dual Run Tank (Z741768) i innymi producentami, takimi jak Life Technologies, 2758, 8064, 8063, CBS Scientific, a także innymi, umożliwiając dalsze korzystanie z już posiadanego sprzętu.
  • Szybkość - czas pracy już od 30 minut.
  • Świetna wartość - żele i bufory oferują oszczędną alternatywę bez poświęcania wydajności i integralności eksperymentu.
TruPAGE Precast Gels Migration Chart.
Informacje prawne
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Dodeca is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Hoefer is a registered trademark of Hoefer, Inc.
Lonza is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
Mini-PROTEAN is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manonmani Soundararajan et al.
Frontiers in microbiology, 10, 2783-2783 (2019-12-19)
Rapidly growing antibiotic resistance among gastrointestinal pathogens, and the ability of antibiotics to induce the virulence of these pathogens makes it increasingly difficult to rely on antibiotics to treat gastrointestinal infections. The probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 (EcN) is