P5999
Monoclonal Anti-Prion Protein antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone IPC1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IPC1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25-35 kDa
reaktywność gatunkowa
hamster, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
microarray: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using mouse brain extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3