Merck
P6488
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Prion Protein antibody produced in mouse
clone F89/160.1.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F89/160.1.5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27-30 kDa (PrPSc)
antigen 33-35 kDa (PrPC)
reaktywność gatunkowa
sheep, deer, human, bovine
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
sheep ... PRNP(493887)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 146-159 of bovine PrP, conjugated to KLH.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, containing 1 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)