Kluczowe dokumenty
G8415
L-Glutamic acid
98.5-100.5%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP testing specifications
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Polecane produkty
product name
L-Glutamic acid, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
pochodzenie biologiczne
non-animal source
Poziom jakości
agency
meets EP testing specifications
Próba
98.5-100.5%
Postać
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
kolor
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
1 M HCl: 100 mg/mL
gęstość
1.54 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
ślady kationów
As: ≤1 ppm, passes test
Fe: ≤10 ppm, passes test
NH4+: ≤200 ppm, passes test
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
informacje o genach
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
guidance
Produkty
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.