Kluczowe dokumenty
N5788
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-LNGFR, Anti-Ngfr, Anti-Tnfrsf16, Anti-p75
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
western blot: 2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ngfr(18053)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 rozpoznaje mysi NGF R.
Immunogen
Zastosowanie
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?