Kluczowe dokumenty
N6163
Sigma-Aldrich
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-LNGFR, Anti-Ngfr, Anti-Tnfrsf16, Anti-p75
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NGFR(4804)
Opis ogólny
Neurotrofiny (NT) to czynniki wzrostu, które są niezbędne do rozwoju i utrzymania układu nerwowego. Jednym z receptorów pośredniczących w działaniu NT jest receptor czynnika wzrostu nerwów/TNFRSF16 (p75NGFR, p75NTR). Czynnik wzrostu nerwów (NGF) wiąże się z receptorem NGF (NGFR) lub receptorem Trk i może wywoływać reakcje biologiczne za pośrednictwem każdego z receptorów niezależnie. NGFR pośredniczy w działaniu NGF, które jest ważne dla przeżycia i różnicowania neuronów i komórek pochodzących z grzebienia nerwowego podczas rozwoju embrionalnego i wczesnego rozwoju postnatalnego oraz utrzymania neuronów obwodowych. Sygnalizacja NGF poprzez NGFR jest również związana ze stanem zapalnym i reakcjami alergicznymi. Ekspresja NGFR jest związana z korzystnym rokowaniem i przeżywalnością w nowotworach piersi i trzustki
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 rozpoznaje ludzki NGF R.
Immunogen
oczyszczona, pochodząca z Sf21rekombinowana ludzka domena zewnątrzkomórkowa p75 neurotrofiny R.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi czynnika wzrostu nerwów/TNFRSF16 może być stosowane do immunoblottingu w stężeniu roboczym 0,1-0,2 μg/ml.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Indo
Clinical genetics, 82(4), 341-350 (2012-08-14)
Congenital insensitivity to pain with anhidrosis (CIPA) is an autosomal recessive genetic disorder characterized by insensitivity to pain, anhidrosis (the inability to sweat) and mental retardation. Nerve growth factor (NGF) is a well-known neurotrophic factor essential for the survival and
Yong Zhang et al.
Oncology reports, 14(1), 161-171 (2005-06-10)
Nerve growth factor (NGF), the prototypic member of the neurotrophin family of growth factors, exerts both stimulatory and inhibitory effects on neuronal and certain non-neuronal tumors, depending on the type of tumor. It has been reported that two types of
Wolfgang Andreas Nockher et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 117(3), 583-589 (2006-03-09)
Understanding the complex pathophysiology of allergic diseases has been a main challenge of clinical and experimental research for many years. It is well known that the allergic inflammation triggers neuronal dysfunction and structural changes in the diseased tissues such as
Hrishikesh M Mehta et al.
Journal of neuroscience research, 90(12), 2259-2271 (2012-08-21)
Nerve growth factor (NGF) is a homodimer that binds to two distinct receptor types, TrkA and p75, to support survival and differentiation of neurons. The high-affinity binding on the cell surface is believed to involve a heteroreceptor complex, but its
C D Mills et al.
European journal of pain (London, England), 17(4), 469-479 (2012-08-24)
Injection of nerve growth factor (NGF) produces mechanical and thermal hypersensitivity in rodents and humans. Treatment with sequestering antibodies demonstrates the importance of NGF in various pain states, with efficacy seen in a number of animal pain models and in