MAK089
γ-Glutamyltransferase (GGT) Activity Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do testu kolorymetrycznego GGT
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
cardiovascular diseases; neurological disorders; cancer; gastrointestinal diseases
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GGT1(2678) , GGT2(728441) , GGT5(2687) , GGT6(124975) , GGT7(2686)
mouse ... GGT1(14598) , GGT5(23887) , GGT6(71522) , GGT7(207182)
rat ... GGT1(116568) , GGT5(29566) , GGT6(408206) , GGT7(156275)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Przydatność
Zasada
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)