EZMADP
Mouse Adiponectin ELISA Kit
measures and quantifies Adiponectin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
Interferon beta-2
About This Item
product name
Mouse Adiponectin ELISA, This Mouse Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 99-112%
linearity: 96-121%
sensitivity: 0.78 ng/mL
standard curve range: 0.78-50 ng/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... ADIPOQ(11450)
Opis ogólny
Zastosowanie
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Powiązanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Brain
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials