Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
rozpuszczalność
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)NC=CC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(8)2-3-6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,9)
Klucz InChI
VPLZGVOSFFCKFC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges