Merck
D115207
Sigma-Aldrich
6-Methyluracil
97%
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Beilstein:
115647
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
318 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Klucz InChI
SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electron impact mass spectral study of 1,2-di-o-(m- and p-)nitro-(bromo-)benzyl-2-thio-6-methyluracils and 1,2-di-o-(m- and p-)nitro-(bromo-)benzyl-2-thio-5-bromo-6-methyluracils.
Elzbieta Wyrzykiewicz et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 19(4), 580-584 (2005-01-29)
[Surgical infected wound treatment in patients with severe gastrointestinal ulcer hemorrhage].
V V Ganzhiĭ
Klinichna khirurhiia, (11-12)(11-12), 18-19 (2003-01-29)
E B Romanenko et al.
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 70(4), 7-10 (2007-12-15)
Comparative study of the effects of methyluracil and betamecil showed that a fourfold oral administration of betamecil in a dose of 10 mg/kg leads to a considerable increase in the orientation-and-search reaction in the open field test. This drug effect
M Iu Gerasimenko et al.
Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury, (2)(2), 27-31 (2006-06-07)
Clinical, biochemical, experimental, heat physical studies and mathematical calculations have shown that combined effect of drug-laser can be differentiated into the following effects: photophoresis, light pressure and photodynamic effect.
Fabio C Tucci et al.
Chirality, 17(9), 559-564 (2005-10-01)
1-(2,6-Difluorobenzyl)-3-[(2R)-amino-2-phenethyl]-5-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)-6-methyluracil (6), a potent and orally active antagonist of the human gonadotropin-releasing hormone receptor, exists as a pair of atropisomers in solution, which was detected by NMR spectroscopy, and separable by HPLC. In addition to a (R)-configured benzylamine, there is